Merck
EP0030089936
Eppendorf® Combitips advanced assortment pack
contains 1 Combitp ad- vanced of each size and one 25 mL and one 50 mL adapter
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
特徴
DNase free
包装
pack of 1 (1 x each size 25 / 50 mL)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030089936
関連するカテゴリー
詳細
Combitips advanced assortment pack, contains 1 Combitp ad- vanced of each size and one 25 mL and one 50 mL adapter
アプリケーション
LIQUID HANDLING
特徴および利点
contains one Combitips® advanced sample of each size and Adapter advanced 25 and 50 mL
Eppendorf Quality
法的情報
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)