物質
yellow
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1000 ea (2 bags x 500 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030000889
capacity × L
2-200 μL × 53 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf Quality ensures efficient function with tight fitting and precision and precise shape. Low wetting and high chemical and thermal resistance. Good centrifugation stability and excellent material transparency. Color coded pack is dark green containing colorless tips.
アプリケーション
Liquid handling
特徴および利点
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
- epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)