esiRNA cDNA標的配列
CACAGCTCCTGATGCTGAAATGCTGTACATGCAGGAGGTAGAGAGAATGGATGGCTATGGAGAAGAGAGCTACCCTGCTAAGGATAGCCAAGGAAGTGACATATCCATTGGAGCGTGTCTTGAAGGTATCTTTGTGAAACACAAGAATGGAAGGCATCCTGTGGTATTTAGGTGGCATGACATTGCCAACATGTCCCACAACAAGTCCTTTTTTGCATTAGAGCTGGCAAATAAAGAGGAGACCATTCAATTTCAAACTGAAGACATGGAAACAGCAAAATACATTTGGAGACTCTGTGTTGCGCGACACAAGTTTTACAGACTAAACCAGTGTAACCTGCAAACTCAGACTGTCACAGTGAACCCAATCAGGAGGAGGTCTTCTTCAAGGATGTCTCTGCCTAAACCCCAGCCCTACGTGATGCCTCCCCCACCGCAGTTGCACTATAATGGACATTATACAGAACCATATGCTTCTTCCCAAGATAACCTCTTTGTGCCCAACC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PTPN21(11099) , PTPN21(11099)
詳細
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。