おすすめの製品
使用法
sufficient for 50 purifications
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
詳細
アプリケーション
- qRT-PCR
- Reverse transcription PCR
- Northern blotting
- RNAse protection
- Primer extension
- Expression array assays
- Next Generation Sequencing
特徴および利点
- Isolate RNA from a wide range of plant and filamentous fungi samples.
- Robust lysis buffer is suitable for challenging samples such as pine needle or grape leaf.
- Isolate a diversity of RNA species from large mRNA, microRNA, and viral RNA.
- Purification of high yield and quality RNA.
- No phenol/chloroform extraction required.
- Liquid nitrogen is not required for homogenization
その他情報
All solutions should be kept tightly sealed and stored at room temperature. These reagents should remain stable for at least 1 year in their unopened containers.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The Plant RNA/DNA Purification Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total RNA and DNA simultaneously from a single sample of plants.
The Plant/Fungi DNA Isolation Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total DNA from a wide range of plant and fungi species.