Merck
E3285
Sigma-Aldrich
EIINFEKL トリフルオロアセタート塩
≥95% (HPLC)
別名:
Glu-Ile-Ile-Asn-Phe-Glu-Lys-Leuトリフルオロ酢酸塩, L-a-グルタミル-L-イソロイシル-L-イソロイシル-L-アスパラギニル-L-フェニルアラニル-L-a-グルタミル-L-リシル-L-ロイシントリフルオロ酢酸塩, OVA–E1ペプチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H76N10O14 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
1005.16 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white
溶解性
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)C(NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(=O)NC([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C47H76N10O14.C2HF3O2/c1-7-26(5)38(57-46(69)39(27(6)8-2)56-40(63)29(49)17-19-36(59)60)45(68)54-33(24-35(50)58)44(67)53-32(23-28-14-10-9-11-15-28)43(66)52-31(18-20-37(61)62)42(65)51-30(16-12-13-21-48)41(64)55-34(47(70)71)22-25(3)4;3-2(4,5)1(6)7/h9-11,14-15,25-27,29-34,38-39H,7-8,12-13,16-24,48-49H2,1-6H3,(H2,50,58)(H,51,65)(H,52,66)(H,53,67)(H,54,68)(H,55,64)(H,56,63)(H,57,69)(H,59,60)(H,61,62)(H,70,71);(H,6,7)/t26-,27-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,38-,39-;/m0./s1
InChI Key
OAOVWFXRXDBOSX-YUPPFQQGSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Ile- Ile -Asn-Phe-Glu-Lys-Leu
生物化学的/生理学的作用
EIINFEKLは、SIINFEKL[OVA(257-264)]の変異型アンタゴニストです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E3285-5MG:
E3285-1MG:
E3285-VAR:
E3285-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)