クローン
T1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~12.5 kDa
化学種の反応性
monkey, mouse, bovine, human, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: 8-16 μg/mL using NRK total cell lysate
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DYNLT1(6993)
mouse ... Dynlt1(21648)
rat ... Dynlt1(83462)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D9944-100UL:
D9944-BULK:
D9944-200UL:
D9944-25UL:
D9944-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)