由来生物
human plasma
形状
buffered aqueous solution
分子量
Mw ~200 kDa
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
ヒトDダイマータンパク質は血栓症イベントの指標です。このタンパク質は、XIII因子によって安定化されたフィブリンメッシュの分解断片です。この因子は、E要素を2つのD要素に架橋します。したがって、この架橋は血栓生成の最終段階です。
アプリケーション
ヒトDダイマータンパク質は、血栓症診断のために臨床検査で実施される血液検査です。ヒトDダイマーの陰性結果は血栓症を除外しますが、陽性結果は血栓症またはその他の健康上の問題の可能性を示します。 Dダイマーの存在は、深部静脈血栓症(DVT)または肺塞栓症(PE)の存在を示すことがあります。
物理的形状
ヒトD-ダイマータンパク質は、0.05 Mリン酸ナトリウム、pH 7.5、0.15 M塩化ナトリウムおよび0.09%アジ化ナトリウムで構成される液体の形で提供されます。
免責事項
研究用途に限ります。輸出入を含む科学目的の使用を意図するとき、この製品はフランスで規制されています(公衆衛生法典L第1211-1条2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を発注することで、あなたは適切な輸入許可を取得したことを確認します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
D9321-VAR:
D9321-BULK:
D9321-100UG:
D9321-1MG:
D9321-BULK-N:
試験成績書(COA)