Merck
D4526
Sigma-Aldrich
ドキセピン 塩酸塩
~85% E-isomer basis, ≥98% (GC), 15% Z-isomer basis, powder
別名:
11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンゾ[b,e]オキセピン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21NO · HCl
CAS番号:
分子量:
315.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
powder
組成
Z-isomer, 15%
E-isomer, ~85%
white to off-white
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
H2O: soluble
オーガナイザー
Boehringer Ingelheim
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
InChI Key
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドキセピンは慢性特発性蕁麻疹、慢性疼痛および不安の治療に使用されます 。 ドキセピンは抗セロトニン作用を示します。
生物化学的/生理学的作用
セロトニンよりノルエピネフリン取り込みを強く阻害する、三環系抗うつ薬です。H1 ヒスタミン、ムスカリン性コリン受容体、α-アドレナリン受容体のアンタゴニストです。
特徴および利点
本化合物は、ベーリンガー・インゲルハイムにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
その他情報
cis-, trans-異性体混合物
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
文書ライブラリにアクセスする
Doxepin effects on chronic pain, depression and plasma opioids.
Hameroff SR , et al.
The Journal of Clinical Psychiatry (1982)
J D Moody et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 27(10), 1157-1164 (1999-09-25)
A filamentous fungus, Cunninghamella elegans ATCC 9245, was used as a microbial model of mammalian metabolism to biotransform doxepin, a tricyclic antidepressant drug. Doxepin is produced as an 85:15% mixture of the trans- (E) and cis- (Z) forms. After 96
E Richelson et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 230(1), 94-102 (1984-07-01)
Using radioligand binding techniques, we determined the equilibrium dissociation constants (KDS) for a series of antidepressants at the histamine H1, muscarinic acetylcholine, alpha-1 and alpha-2 adrenergic and dopamine (D-2) receptors of normal human brain tissue obtained at autopsy. Twenty-five different
Efficacy of doxepin in the treatment of chronic idiopathic urticaria
Goldsobel AB, et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 78(5), 867-873 (1986)
Y Kitamura et al.
General pharmacology, 27(2), 285-291 (1996-03-01)
To clarify the presence of histamine receptor and its transmembrane mechanism in human T lymphocytes, we investigated the effects of agonists or antagonists of histamine receptor subtypes and bacterial toxins on intracellular concentration of Ca2+ [Ca2+]i), [3H]pyrilamine binding and c-fos