化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
1.0-1.5 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 0.5-1.0 μg using 100-200 ng of purified DHFR
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using 50-100 ng of purified recombinant DHFR, or 293T human embryonic kidney cell extract, or Jurkat human acute T Cell leukemia cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DHFR(1719)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
特異性
免疫原
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D0942-VAR:
D0942-BULK:
D0942-100UG:
IXO11703:
試験成績書(COA)