由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
liquid
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C55H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-28,52H,4-15,18,21-24,29-51H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,27-25-,28-26-
InChI Key
LXAWUIOWWNQCQA-YBQWMRSQSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D0301-VAR:
D0301-BULK:
D0301-10MG:
D0301-100MG:
D0301-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック