製品種目
ColorWheel®
フォーム
lyophilized
精製方法
gel-filtration chromatography
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
適合性
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
アプリケーション
適合性
ターゲットの説明
物理的形状
CWD-MFG630-25UL - ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Green 630 Dye;25 μL
Lyophilized from PBS containing D-Mannitol and Sucrose, normal appearance is a dried pellet. Reconstituted solution is stable and functional as assessed by functional testing. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
CWD-FINISH-25UL - ColorWheel® Finishing Buffer
Lyophilized from PBS. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
再構成
保管および安定性
法的情報
免責事項
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)