安全性情報
CRISPR13
Sigma-Aldrich
CRISPR-Lenti Human HPRT1 Positive Control DNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NE.02
包装
vial of 50 μL
品質水準
濃度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Functional Genomics/Screening/Target Validation
  • Positive control, HPRT1, CRISPR lentivirus DNA format, for creating gene knockouts/genetic modifications in cell lines.
To see more application data, protocols, vector maps visit Sigma.com/crispr.
特徴および利点
Serves as a positive experimental control for the CRISPR editing workflow using lenti CRISPR DNA. The number of cells with HPRT1 knocked out increases over time with 6−TG selection.
物理的形状
The Sigma CRISPR Lenti Human HPRT1 Positive Control Vector is provided as 1 μg of plasmid DNA in Tris−EDTA (TE).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
CRISPR13-BULK:
CRISPR13-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)