物質
orange polyethylene cap
round bottom natural polypropylene tube
silicone washer
無菌性
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
sterile
特徴
self-standing
包装
pack of 50 ea
case of 500 ea
メーカー/製品名
Corning 8676
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
2.0 mL
サイズ
47 mm × 12 mm
色
natural
適合性
suitable for (cryogenic vial)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Cryogenic vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures to −196 °C
- Vials have an external threaded cap and silicone washer for a secure seal
- Vials can be color-coded with inserts
- All self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into the cryogenic rack and tray, for single-handed manipulation
- These vials include easy-to-read black graduations for precise volume measurement
- Large marking spots to identify the sample and experimental parameters
- Free of any detectable RNase/DNase
- Sterilized by gamma radiation
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)