物質
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
red high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
無菌性
sterile
sterile
特徴
cap plug seal
graduated
graduations
neck thread wide mouth
包装
case of 12 ea
メーカー/製品名
Corning 8390
ボトルの最大容量
250 mL
ボトルネック直径
~44 mm
ネック直径
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These traditional style disposable polystyrene bottles have smooth sides and are ideal for storage of media, buffers and other aqueous solutions. 45 mm polyethylene plug seal cap provides an airtight seal and helps minimize the risk of contamination. Sterile, certified nonpyrogenic.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)