Merck
CLS8170
Corning® Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile
別名:
チューブフィルター, 脱塩カラム, 遠心チューブフィルター, 遠心分離用カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
詳細
centrifuge style filter
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
包装
case of 200 units (two packs of 100 each)
メーカー/製品名
Corning 8170
チューブサイズ
2.0 mL
有効容積
500 μL
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このCostar製のSpin-X遠心管フィルターは 0.22 μmポアのNY膜付きフィルターユニットを持ち、ポリプロピレン製遠心管は 500 μL以内の容量です。
  • ナイロン(NY)膜は本来親水性で、界面活性物質不含で、抽出物の発生は最も低レベルです。
  • 液体からのバクテリア、粒子、または細胞の除去や、HPLCサンプルの前処理、およびアガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNAの除去に理想的です。
  • 非滅菌で非発熱性試験済み。
  • 最高相対遠心力:16,000x g。
これらのCostar® Spin-X®ポリプロピレン製マイクロ遠心分離管フィルターには酢酸セルロース膜またはナイロン膜のものがあり、膜の細孔径は0.22または0.45 μmです。フィルターユニットの容量は500 μLです。
  • 酢酸セルロース(CA)膜は流速が速く、タンパク質結合は低くなっています。
  • ナイロン(NY)膜は当然ながら親水性で界面活性物質を含まず、抽出物は最も低レベルです。
  • CAフィルターとNYフィルターのいずれも、遠心分離によって液体から細菌、粒子、または細胞を除去したり、HPLCサンプルを調製したり、アガロースゲルやアクリルアミドゲルからDNAを除去したりします。
  • 16,000×gまでのRCFで、あらゆる標準固定角度マイクロ遠心分離ローターに使用します。
  • 滅菌済み、発熱性物質不含の試験済み、DNase-/RNase不含の試験済み。
アプリケーション
液体からのバクテリア、粒子、または細胞の除去、HPLCサンプルの調製、およびアガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNAの除去に最適です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)