Merck
CLS6796620D
Corning® combo hotplate and stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (Supplied with both 3-pin UK plug and 2-pin Euro plug), plate L × W 10 in. × 10 in., CE compliant
別名:
stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.61
特徴
CE compliant
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 6796-620D
利用可能性
not available in USA and Canada
パラメーター
5-550 °C temp. range
60-1150 rpm speed
プレートL × W
10 in. × 10 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • LEDへのデジタル温度表示は5°C刻みで調節でき、設定温度に達するまで点滅
  • マイクロプロセッサーが決まった温度と撹拌速度の繰り返し設定を維持
  • 天板の温度が60°Cを超えると、温度制御がオフであっても明るいLED HOT TOPアイコンが点灯。
  • 別売りの温度センサーにより、ユニット過熱時に電源を切断
  • 極めて丈夫で耐熱性を持つPyroceramガラスセラミック製天板
  • 小さな設置面積と低い全高
  • UL規格およびcUL規格に適合
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)