Merck
CLS6796600D
Corning® Digital Hotplates
AC/DC input 230 V AC (Supplied with both 3-pin UK plug and 2-pin Euro plug), plate L × W 10 in. × 10 in., CE compliant
別名:
stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
NACRES:
NB.72
特徴
CE compliant
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 6796-600D
利用可能性
not available in USA and Canada
パラメーター
5-550 °C temp. range
プレートL × W
10 in. × 10 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • LEDへのデジタル温度表示は5°C刻みで調節でき、設定温度に達するまで点滅
  • マイクロプロセッサーが、決まった温度の設定および温度の繰り返し設定を維持。
  • 天板の温度が60°Cを超えると、温度制御がオフであっても明るいLED HOT TOPアイコンが点灯。
  • 別売りの温度センサーにより、ユニット過熱時に電源を切断
  • 極めて丈夫で耐熱性を持つPyroceramガラスセラミック製天板
  • 小さな設置面積と低い全高
  • UL規格およびcUL規格に適合
  • 2年保証
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.