Merck
Z767697
IKA® C-MAG HS digital IKAMAG hot plate magnetic stirrers
model, HS 4, AC/DC input 115 V AC
別名:
ホットプレートマグネティックスターラー, マグネティックスターラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
物質
ceramic plate
詳細
glass ceramics heating plate
heating rate 2.5 K/min
temp sensor PT-1000
特徴
CSA approved
model HS 4
Protection class according to DIN EN 60529 - IP 21
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 4240201
パラメーター
0-6 (speed scale)
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. limit
50-500 °C temp. range
W × H × D
150 mm × 105 mm × 260 mm
バーL
30 mm
プレートL × W
100 mm × 100 mm
攪拌機最大容量
5 L
出力
250 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
  • Directly connection for a PT 1000 temperature sensor enable a precise temperature control included in delivery)
  • Display of actual temperature value in medium with 0.1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
  • 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z767697-1EA4061834792208