Merck
CLS6795420KIT
Corning® combo hotplate and stirrer kit with digital display and external temperature probe
AC/DC input 120 V AC, 60 Hz, L × W 5 in. × 7 in.
別名:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
メーカー/製品名
Corning
利用可能性
not available in EU
L × W
5 in. × 7 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Corning kit has a stirring hot plate with a 5" x 7" (12.7 x 17.8cm) Pyroceram top and digital temperature and stirring speed displays. The kit includes an external temperature controller (CLS6795PR), two 9" (22.9cm) support rods (CLS440129) that can be screwed together (18") and stir bar retriever. The external temperature controller and support rods can be purchased separately or part of an accessory kit (CLS6795KIT). It is designed to operate on 120V/60Hz with standard US three-prong plug for use in North America and other areas with similar electrical requirements. 2 year warranty; UL and cUL approved
特徴および利点
性能上の特長:
  • マイクロプロセッサーが、5°C(室温が0°C以下の場合)~550°Cの範囲で決まった温度の設定および温度の繰り返し設定を維持。
  • LEDへのデジタル温度表示は 5°C刻みで調節でき、設定温度に達するまで点滅
  • 外部温度コントローラーが容器の中の温度を真にコントロールするため、液温を綿密にモニターする必要がありません。
  • 唯一の閉ループ撹拌コントロールが、水溶液、粘性溶液、または半固体溶液の撹拌速度をモニターして60~1150 RPMに制御します。
  • 強化および大型化された磁石が撹拌棒とのカップリングを向上させるとともに、自動速度上昇調整機能がデカップリングを最小限に抑えます。
安全上の特長:
  • 天板が 60°Cを超えると、温度制御がオフであっても明るいLED HOT TOPアイコンが点灯。
  • 別売りの温度センサーにより、ユニット過熱時に電源を切断
  • 外部温度コントローラーは、コントローラーが液中にないとユニットをシャットダウンします。
  • ツーピース式鋳造設計が漏れた液体を電子部品に近づかないようにし、9インチ~18インチ(22.9~45.7 cm)の支持棒のマウントを内蔵しています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)