Key Documents
CLS440129
Support Rod for Corning® hot plates and stirrers
diam. × L 5/16 × 18 in. , two-pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.73
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 440129
直径× L
5/16 × 18 in. , two-pieces
関連するカテゴリー
詳細
コーニング社は、長さ9インチのロッド2本をねじでつなげた直径5/16インチ (0.8 cm)、長さ18インチ(45.7 cm)のステンレス製支持ロッド2本をご用意しています。コーニング製ホットプレートとスターラー、モデルPC-400/410/420、PC-400D/410D/420D、PC-600D/610D/620Dにねじで留めることができます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.