おすすめの製品
AC/DC入力
120 V AC
特徴
CSA approved
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 6780-FP
パラメーター
3-60 rpm speed
L × W × H
25.5 cm × 32.0 cm × 16.0 cm
重量
5 kg
適合性
suitable for (ideal for staining and washing of fragile gels)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning LSE低速オービタルシェーカーは30 x 30 cmのプラットフォームを備えているため、ゲルの染色および脱色、ブロットの洗浄、および一般的な洗浄用途に最適です。速度は3~60 rpmに、タイマーは2時間までまたは連続運転にそれぞれ設定できます。
- ゆっくり動くため、液体が泡立ちません
- 回しやすい回転ノブで簡単なアナログコントロール
- ブロッティング、ゲル染色、および一般的な混合のための19 mm軌道
- 低温室およびインキュベーターで使用するのに安全です。
アプリケーション
- 脆弱なゲルの染色と洗浄に最適
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック