Merck
CLS6759
Corning® LSE コンパクト遠心分離機
capacity of 12 x 15 mL or 6 x 50 mL rotor (not included), 230 V, EU plug, 1/cs
別名:
マイクロ遠心分離機, 卓上遠心分離機, 遠心分離機
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.78
AC/DC入力
230 V AC, Schuko plug
50/60 Hz
特徴
CE compliant
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 6759
パラメーター
200-6000 rpm speed (maximum speed 6,000rpm/4,185 x g)
4185 × g
6000 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
L × W × H
28 cm × 37 cm × 26 cm
キャパシティ
12 x 15 mL or 6 x 50 mL rotor not included
重量
15 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning LSE小型遠心機は、場所を取らないベンチトップ型の遠心機で、ライフサイエンスや工業技術に関わる研究ラボでの使用に最適です。Corning LSE小型遠心機を用いる場合、3種類のアングルローターが用意されており、管径15 mL、50 mL、1.5/2.0 mLのマイクロ遠心チューブに対応可能です。さらにLSE小型遠心機は、6 × 5 mLチューブ用のスイングアウトローターに対応します。オプションのアダプターを用いれば、スタンダードな円錐チューブや丸底の血液チューブなど、それ以外の各種サイズのチューブに対応します。
特長と利点:
  • 低温室で使用可能
  • ローターの収容能力は12 × 15 mLまたは6 × 50 mL
  • 最高速度6,000 rpm/4,185 × g
  • 超過速度保護機能
  • 不均衡検出時の自動停止システム
  • 円錐底または丸底のチューブの両方を受け入れ
  • 電動フタロックシステム
  • 場所をとらない省面積の設計
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)