物質
long
polymethylpentene
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type polypropylene stopper
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 5640P-10
H × 外径
90 mm × 33 mm
サイズ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のフラスコで、先細のポリプロピレン製栓が付属、目盛線を個別に較正しています。本製品は、ISO 1042により定義されるクラスAの公差で製造されています。製品にはロット番号が刻印され、証明書が添付されています。このフラスコは121°Cまでオートクレーブ可能で、目盛公差に影響を及ぼしません。目盛線の維持には、通常60°Cを限度に洗浄することが推奨されます。高さの寸法はフラスコのみで、栓は含みません。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)