物質
transparent polymethylpentene
特徴
graduations
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 1203-0100
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
連続的には150°C、断続的には175°Cで使用できます。
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)