Merck
CLS4826
Corning® microvolume pipet tips
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
容量範囲:
0.1-10 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
包装:
rack of 96
メーカー/製品名:
Corning 4826
物質
natural tip
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
包装
rack of 96
メーカー/製品名
Corning 4826
容量範囲
0.1-10 μL
適合性
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)