物質
colorless
polypropylene
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 200 ea (Bag)
メーカー/製品名
Sorenson 1511
最大容量
10 μL
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
アプリケーション
For loading sequencing gels 0.6 mm or thicker.
その他情報
Browse all pipette tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)