Merck
CLS480126
Corning® LSE シングルブロック、Corning LSE シングルブロックデジタルドライバス用
single block, 12 x 17 mm tubes, 1/cs
別名:
equipment replacement accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NC.21
特徴
Holds 12 x 17 mm tubes
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 480126
適合性
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning LSE シングルブロックは以下のデジタルドライバスに適しています。
LSEデジタルドライバス、シングルブロック:CLS6785SB、CLS6786SB、CLS6787SB
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS480126-1EA4061825882550