包装
case of 1 ea
pkg of 1 pkg
メーカー/製品名
Corning 48012
48012
関連するカテゴリー
詳細
This is one of three easily removable and interchangeable platforms accommodate many different sample containers such as flasks, bottles, tube racks, plates, boxes, and dishes. The clamp platform has spring loaded retaining bars that adjust to fit vessels of different shapes and sizes.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)