Merck
CLS480114
交換用クランプ、Corning® LSE オービタルシェーカーおよび Corning® LSE 低速オービタルシェーカー併用
clamp for the 500 mL Erlenmeyer flask, 1ea
別名:
三角フラスコクランプ, 研究用クランプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 480114
適合性
suitable for (replacement clamps for Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning LSEオービタルシェーカーおよびCorning LSE低速オービタルシェーカーを使用する際の、500mL erlenmeyerフラスコ用のクランプです。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS480114-1EA4061832887135