Merck
Z557455
Julabo® 水槽用スプリングクランプ、三角フラスコ用
fits 200 - 250 mL flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8970606
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 15 spring clips for 200/250 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)