Merck
CLS480105
オプティカルヘッド、 Corning® LSE ボルテックスミキサー用
optional head for 12 x 1.5/2.0 mL tubes (held horizontally), 1/cs
別名:
equipment replacement accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103814
NACRES:
NB.15
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 480105
適合性
suitable for (for use with Corning LSE vortex mixer)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Optional heads for the Corning LSE vortex mixers: CLS6776, CLS6777 and CLS6775
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)