Merck
CLS4486
Corning® Costar® Stripette® 血清学用ピペット、紙/プラスチック個包装
capacity 2 mL
別名:
セロロジカルピペット, ピペット, 血清用ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
包装
case of 1000
bag of 50
メーカー/製品名
Corning 4486
測定範囲
accuracy: 0.01 mL
L
277 mm
キャパシティ
2 mL
チップ I.D.
0.082 in.
green color-coded stripe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Costar Stripette血清学用ピペットで、紙/プラスチック外装のため、中身を押し出したり、または皮をむくようにはいだりすることにより簡単にあけることができます。静電気によってまとわりつくことのない包装ですので、無菌法による細胞培養および/または組織培養、特にラテックスグローブを着用した状態での作業にも最適です。Stripette ピペットは滅菌済み、個包装された血清学用ピペットで、無菌の細胞/組織培養技術用に最適の条件となるようデザインされています。
  • 容量別に包装紙が色分けされており識別が容易。
  • 包装の片面がプラスチックフィルムのため、開封前にピペットの確認が可能
  • 着色部分で液面が大きく見える特殊構造。メニスカスの確認が容易。
  • 滅菌済み、個包装、発熱性物質不含の試験済み、デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ不含の試験済み。
  • 正確性:±2%以内(満杯時)
  • 各ピペットの包装にロット番号を印字
  • ブローアウトした際の内容量を校正済み。(TD-EX 20°C)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)