Key Documents
CLS431412
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 500 mL funnel, diam. 63 mm
別名:
filter accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Corning® square glass fiber prefilter, for the 500 mL funnel, diam. 63 mm
物質
glass fiber membrane
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Corning 431412
直径
63 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.