物質
orange polypropylene cap (threaded cap)
polypropylene
詳細
for 500 mL and 1L flasks
無菌性
sterile
特徴
disposable
vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
包装
pack of 1
case of 50
メーカー/製品名
Corning 431372
ネック直径
43 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- ネジが切られたキャップ
- ベントされたキャップには孔径0.2 μmの非湿潤性(疎水性)膜が付いています
- 最小限の汚染リスクにおいてガス交換ができます。
- ガンマ線照射により滅菌済み
- Corning® vented caps are ideal for use with both polycarbonate (PC) and polyethylene terephthalate glycol modified (PETG) Erlenmeyer flasks.
- Includes 0.2μm pore non-wettable (hydrophobic) membrane.
- Threaded vent cap allows for continuous gas exchange while ensuring sterility and preventing leakage.
- Free of RNase-/DNase and nonpyrogenic.
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
- Sterilized by gamma radiation.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS431372-50EA | 4061831698831 |