Merck
CLS354637
Corning® Vented Screw Cap
for use with Falcon® 25cm Flasks, sterile
別名:
Vented Screw Cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
PE flask
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea (5 packs of 20)
メーカー/製品名
Corning 354637
適合性
for use with Falcon® 25cm Flasks
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vented Screw Cap for Falcon® 25cm Flasks, Sterile, 20/Pack, 100/Case
アプリケーション
Cell Culture
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)