Merck
Z155640
Solution bowl
capacity 9 L (9.5 qt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
物質
stainless steel container
メーカー/製品名
Polarware 136
H × 外径
5 in. × 14 1/2 in.
キャパシティ
9 L (9.5 qt)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With flat bottom and straight sides. 304 Stainless steel.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)