Merck
SYNP290700
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 250 mL, diam. × H 100 mm × 50 mm
別名:
Synthware P290700
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
clear borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech P290700
直径× H
100 mm × 50 mm
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dish, Crystallizing, With Spouts, 100X50mm, 250mL Capacity
アプリケーション
kemetch; synthware; dish; crystallizing
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)