Merck
CLS431355
Corning® foam centrifuge rack, 15 mL
別名:
Corning centrifuge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.14
物質
foamed PE
特徴
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Corning 431355
利用可能性
available only in South Korea
詳細
Corning® expandable foam centrifuge rack holds 50 conical bottom plastic centrifuge tubes of 15 mL each.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)