Merck
CLS431272
Corning® square bioassay dishes
without handles, not TC treated, square
別名:
細胞培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
polystyrene
square
無菌性
sterile; γ-irradiated
メーカー/製品名
Corning 431272
H
18 mm
L × W
245 mm × 245 mm
表面積
500 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified non-pyrogenic, these dishes are 245 mm square. They are packed with a lid and are designed with a stacking bead so that they will stack securely without slipping.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS431272-16EA4061831708721