Merck
CLS431143
Corning® 細胞培養三角フラスコ
125 mL Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile
別名:
Corning 三角フラスコ, シェーカーフラスコ, プラスチック製三角フラスコ, 円錐フラスコ, 細胞培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
物質
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
無菌性
sterile
特徴
cap
disposable
graduations 25 mL
no baffles
包装
pack of 1
case of 50
メーカー/製品名
Corning 431143
フラスコ容量
125 mL
ネック直径
26 mm
適合性
suitable for (shaker culture applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Erlenmeyer細胞培養フラスコ
Corningの平底ポリカーボネート製三角培養フラスコは無菌で使い捨てです。撹拌培養のあらゆる用途や液体の取り扱いや保存にも理想的です。すべてのCorningフラスコと同様に、非発熱性で無菌であることが証明されています。125 mLから1 Lまでの三角フラスコをご用意しており、標準的な二位置プラグシールキャップやフィルター処理された通気キャップとご使用いただけます。2 Lと3 Lのフラスコでは、通気キャップをご使用いただけます。
  • 光学的に透明なポリカーボネートからできています。
  • 撹拌培養用途に最適です。
  • 平面キャップは、閉じられた液体の密封シールに使用されます。持ちやすいキャップはさらに人間工学的にデザインされています。
  • ガンマ線で滅菌しており、非発熱性の試験済み
特徴および利点
更なる頑丈性
  • ポリカーボネート構造:USP Class VI素材により、非常に優れた光学的透明性と力学的強さを備えています。
  • このフラスコは、培地をオートクレーブにかけたり、廃棄物の消毒の際に、PETGのように壊れる事はありません。
  • ガラスとは異なり、このフラスコは落としても割れません。
·
より高い信頼性
  • インモールド形成の目盛りのため、正確です。
  • 無菌状態を保証し漏れを防ぐ一方で、継続的なガス交換のためのベントキャップのオプションがあります。
  • 個包装で、放射線滅菌済みです。
  • どのフラスコも10-6という最高の殺菌保証レベル(SAL)を持っています。
  • 非発熱性保証
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS431143-1EA4061833876008
CLS431143-50EA4061835180479