Key Documents
CLS431123
Corning® 大容量用遠心チューブ
500 mL centrifuge tubes, polypropylene, w/ plug seal cap, sterile, 36/cs
別名:
500 ml 遠心チューブ, 遠心用チューブ, 遠心用チューブ(大容量)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
無菌性
sterile (non-pyrogenic)
特徴
RCF 6000 × g
disposable
graduations 25 ‑ 500 mL
包装
case of 36
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 431123
パラメーター
6000 × g max. RCF
キャパシティ
500 mL
チューブ外径
3.76 in.
natural
フィッティング
cap (Plug Seal)
適合性
suitable for (applications requiring large volume centrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corningの500 mLポリプロピレン(PP)遠心分離管は、大容量の遠心分離を必要とする用途に最適です。
  • 管のケースごとにリサイクル可能な発泡体のラックが含まれるため、取り扱いが容易になります。
  • 遠心分離ローターに適切なV底クッションがない場合、この製品には支持クッション(500 mL遠心分離管用、カタログ番号CLS431124)を使用してください。
  • 高密度ポリエチレンプラグシールキャップ
  • 最大RCF:6,000×g
  • 管は滅菌済みで非発熱性が保証されています。
These polypropylene tubes are ideal for applications requiring large volume centrifugation. Maximum RCF is 6,000xg. Each case of tubes contains a recyclable polyfoam rack to facilitate handling. Polyetherimide support cushions provide the necessary support during centrifugation to prevent these large capacity tubes from collapsing. Support cushions must be used with this product unless the centrifuge rotor has V-bottom holders.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
推奨