Merck
CLS430662
Corning® 凍結保存バイアル、外ねじキャップ
capacity 4.0 mL
別名:
cryovials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.13
物質
cap (External threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube (self-standing)
詳細
round bottom
無菌性
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
特徴
self-standing
包装
pack of 50 ea
case of 500 ea
メーカー/製品名
Corning 430662
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
4.0 mL
natural
フィッティング
cap (External Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Cryogenic vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures to −196 °C
  • Vials have an external threaded cap and silicone washer for a secure seal
  • Vials can be color-coded with inserts
  • All self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into the cryogenic rack and tray, for single-handed manipulation
  • These vials include easy-to-read black graduations for precise volume measurement
  • Large marking spots to identify the sample and experimental parameters
  • Free of any detectable RNase/DNase
  • Sterilized by gamma radiation
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS430662-500EA4061831674095