物質
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
case of 200
メーカー/製品名
Corning 430639
最大容量
60 mL
表面積
25 cm2
有効容積
5-7.5 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
お客様のニーズに合ったさまざまなサイズ、デザイン、キャップスタイルがあります。
- 光学的に明澄な未使用ポリスチレンから製造します
- 最適な細胞付着が得られるように処理されています
- ロット番号を印字しているためトレーサビリティに優れます。
- 100%の完全性が確認されています
- γ照射により滅菌済みで、非発熱性が証明されています
特徴および利点
- The neck style is canted, and the cap style is vented.
- 25cm² available growth area
- Contains a ramp from the bottom to the canted neck for easier pouring and pipet access.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Yichen Li et al.
Nature protocols, 16(1), 532-560 (2020-12-16)
Various super-resolution imaging techniques have been developed to break the diffraction-limited resolution of light microscopy. However, it still remains challenging to obtain three-dimensional (3D) super-resolution information of structures and dynamic processes in live cells at high speed. We recently developed
Soni Khandelwal et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-09)
Previous studies have demonstrated that redox selenium compounds arrest cancer cell viability in vitro through their pro-oxidative activity by generating superoxide (O2•-). Currently, there are no efficacious treatment options for women with Triple Negative Breast Cancer (TNBC). However, the association
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS430639-200EA | 4061833887295 |
CLS430639-20EA | 4061833884980 |