Merck
CLS430181
Corning® polypropylene beaker
lid only, for 250 mL beaker, sterile, 500/cs
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.13
物質
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
無菌性
sterile
包装
pack of 20
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430181
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning flexible polypropylene container with snap-on polyethylene lid serves as a beaker or storage container.
  • Container is graduated in both millilitres and ounces
  • Certified nonpyrogenic
These replacement snap-on polyethylene lids fit on the Corning 250mL containers (CLS430179 and CLS430180) and are certified nonpyrogenic.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS430181-500EA4061831708455