物質
natural tip
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduated
Tip shape: round
包装
pack of 960
メーカー/製品名
Corning 4141
容量範囲
0.1-10 μL
容量
0.1—10 μL
適合性
suitable for (pre- and post-PCR procedures, cell culture and assays requiring large tip quantities)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® DeckWorks™ピペットチップステーション
Corning DeckWorksチップステーションは、プラスチック廃棄物を最小限に抑えながら作業台のスペースを最大化します。チップステーションにはチップが960個含まれ、10 uLのサイズの延長型と200 uLのサイズの従来型があるため、単チャネルおよび多チャネルのピペットステーションに最適です。5層デッキ設計(2 x 96)はマイクロタイタープレートフォーマットに合っています。安定したピペッティングプラットフォームは、滅菌フード環境に容易に適合します。フタをスナップ位置にして、1面(96チップ)のみ露出させることができます。
用途には、PCRの前処理と後処理、細胞培養、多くのチップを必要とするアッセイなどがあります。
Corning DeckWorksチップステーションには、滅菌タイプと非滅菌タイプがあります。このシステムは、貯蔵スペースを最大化して、プラスチック材料の製造と廃棄を減少させるのに役立つように設計されています。丁番付きラックとこのシステムの再充填デッキのいずれも、リサイクルされたプラスチックで製造されています。
ピペットチップは制御された成型環境で製造されており、すべての容量のチップに対して確度と精度を保証しています。
医療グレードの樹脂と優れた製造技術によって、以下を完全に証明します。
Corning DeckWorksチップステーションは、プラスチック廃棄物を最小限に抑えながら作業台のスペースを最大化します。チップステーションにはチップが960個含まれ、10 uLのサイズの延長型と200 uLのサイズの従来型があるため、単チャネルおよび多チャネルのピペットステーションに最適です。5層デッキ設計(2 x 96)はマイクロタイタープレートフォーマットに合っています。安定したピペッティングプラットフォームは、滅菌フード環境に容易に適合します。フタをスナップ位置にして、1面(96チップ)のみ露出させることができます。
用途には、PCRの前処理と後処理、細胞培養、多くのチップを必要とするアッセイなどがあります。
Corning DeckWorksチップステーションには、滅菌タイプと非滅菌タイプがあります。このシステムは、貯蔵スペースを最大化して、プラスチック材料の製造と廃棄を減少させるのに役立つように設計されています。丁番付きラックとこのシステムの再充填デッキのいずれも、リサイクルされたプラスチックで製造されています。
ピペットチップは制御された成型環境で製造されており、すべての容量のチップに対して確度と精度を保証しています。
医療グレードの樹脂と優れた製造技術によって、以下を完全に証明します。
- 非発熱性
- ヒトDNA不含
- RNase/DNase不含
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)