Merck
CLS4075
Corning® Lambda® プラス シングルチャンネルピペッター
volume 100-1000 μL
別名:
single-channel pipettor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
autoclavable
single-channel
メーカー/製品名
Corning 4075
容積測定範囲
100-1000 μL
容量
1000 μL
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning® Lambda® plus single channel pipettor, 100-1000 μL is Fully autoclavable and UV resistant.
  • Designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
  • Adjustable tip ejector.
  • Thumbwheel or the plunger button to set volume.
  • Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
  • Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
  • 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
  • Inclusive of key for easy in-house calibration.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)