Merck
CLS401025
Corning® LSE アダプター
AC/DC input 24 V
別名:
Corning® LSE Adapters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.56
メーカー/製品名
Corning 401025
適合性
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、Corning LSE小型遠心機用ローター(CLS480136、CLS480137、CLS480138、CLS480139)のオプション用アダプターです。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS401025-1EA