Key Documents
CLS400430
Corning® PTFE-コート マグネティックスターラーバー
L × O.D. 2 in. × 3/8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
メーカー/製品名
Corning 400430
L × 外径
2 in. × 3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この2 × 3/8インチ(5.08 × 0.95 cm) Corningマグネティック攪拌バーは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)コートにより、化学薬品耐性が向上しています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2