Merck
CLS3995
Corning® NBS 96ウェルプレート、フタなし
flat bottom clear, white polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
clear bottom
flat bottom clear
polystyrene
white polystyrene
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包装
case of 100
case of 25
pack of 25
bag of 5 ×
メーカー/製品名
Corning 3995
最大容量
360 μL
サイズ
96 wells
有効容積
200 μL
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
NBS (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® NBS 96ウェルプレート
ノンバインディングサーフェス(NBS)マルチウェルプレートは、ポリマーサーフェス(PS)を改良して非イオン性の親水性表面(ポリエチレンオキシド様)になったことで、生物的相互作用が最小化し、信号対雑音比が向上します。試験結果から、ポリマーに対するタンパク質と核酸の結合を有意に減少させ(2 ng/cm2未満、PSおよびPP表面と比較して90%を超えるタンパク質結合の減少)、酵素活性を維持し、多数の細胞株の接着を阻害するというNBSの性能が示されています。アッセイプレートのこの新しい表面技術は、シンチレーション近接アッセイ(SPA)などのホモジニアスアッセイに最適です。選択したアッセイでは、信号対雑音比が20倍以上に増加し、感受性と特異性の改善も示されました。使用時の推奨容量は、96ウェルプレートの場合75 μL~200 μL、384ウェルプレートの場合20 μL~80 μLです。
  • 発光信号を増強し、バックグラウンドの発光と蛍光を低減
  • ウェル間クロストークを抑えるように設計
  • Corning独自の表面改質テクノロジー「NBS」(非結合性表面)を採用。ポリスチレン製マイクロプレートの表面をポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面へと改質し、分子間相互作用を最小限に抑制
  • 低濃度溶液におけるタンパク質および核酸の結合防止、アッセイのS/N比向上に最適
  • 天面読み取り機にも、底面読み取り機にも対応可
  • フタはありません。フタは別に注文してください。
  • 推奨作業容量は75~200 μL
  • 標準的なマイクロプレートの設置面積と寸法に適合
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rubén G Medina et al.
Journal of thermal biology, 89, 102541-102541 (2020-05-05)
Though social insects generally seem to have a reduced individual immunoresponse compared to solitary species, the impact of heat stress on that response has not been studied. In the honey bee, the effect of heat stress on reproductives (queens and