Merck
CLS3930
Corning® マルチウェルプレート、プレートカバーおよびシーリングマット
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
別名:
96ウェルプレートカバー, 96ウェルマイクロタイタープレートカバー, 96ウェルマイクロプレートカバー, 96マルチウェルプレートカバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
メーカー/製品名
Corning 3930
サイズ
96 wells
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • フタは硬質ポリスチレン製です。
  • フタは、すべてのCorning®マイクロプレートにある隅ノッチに対応するようにA1隅に隅ノッチを持っています。
  • フタは、Corning 2 μL 1536ウェルマイクロプレートまたは 2 mL 96ウェル貯蔵ボックスには適合しません。
  • ガンマ線滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)